Stampa…

1,3,5-Triethynylbenzene ≥98%

Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione

B22417.03 B22417.06
B22417.03EA 146 EUR
B22417.03 B22417.06
1,3,5-Triethynylbenzene ≥98%
1,3,5-Triethynylbenzene

Purity: 98% CAS No.: 7567-63-7 Molecular Formula: C12H6 Formula Weight: 150.18 Melting Point: 105-107° UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00068621

Formula: C₁₂H₆
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Punto di fusione: 105…107 °C
Densità: 1,05
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068621
CAS Number: 7567-63-7
UN: 1325
ADR: 4.1,III

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR