Retinoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 302-79-4
Molecular Formula: C20H28O2
Formula Weight: 300.44
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Light Sensitive
Beilstein Reference: 2057223
Merck Reference: 14,8165
MDL No.: MFCD00001551
Formula:
C₂₀H₂₈O₂ Punto di fusione: 180…182 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001551 CAS Number: 302-79-4 EINECS: 206-129-0 Merck Index: 14,8165 |