Retinoic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₂₀H₂₈O₂ Punto di fusione: 179…184 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00001551 CAS Number: 302-79-4 EINECS: 206-129-0 |
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 179 to 184 °C |
HPLC | ≥96.0 % |