N(α)-Boc-L-histidine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 17791-52-5
Molecular Formula: C11H17N3O4
Formula Weight: 255.27
Melting Point: ca 198° dec.
Beilstein Reference: 755289
Formula:
C₁₁H₁₇N₃O₄ Punto di fusione: ∼ 198 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00065576 CAS Number: 17791-52-5 EINECS: 241-768-9 |