Stampa…
1,5-Diphenyl-2,4-pentadien-1-one ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A15114.06 A15114.14
A15114.06EA 21.8 EUR
A15114.06 A15114.14
1,5-Diphenyl-2,4-pentadien-1-one ≥98%
1,5-Diphenyl-2,4-pentadien-1-one
Purity: 98+% CAS No.: 614-57-3 Molecular Formula: C17H14O Formula Weight: 234.30 Melting Point: 100-102° Beilstein Reference: 1870052
Formula: C₁₇H₁₄O
Punto di fusione: 100…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020692
CAS Number: 614-57-3
EINECS: 210-385-9