Stampa…
Tris soluzione tampone, pH 8 (1 mol/l) per biotecnologie
Fornitore: VWR Chemicals
E199-100MLEA 67.1 EUR
E199-100ML E199-500ML
Tris soluzione tampone, pH 8 (1 mol/l) per biotecnologie
Soluzioni tampone Tamponi per clonazione
Tris (hydroxymethyl) aminomethane.
  • Biotechnology grade
  • pH @25 °C: 7,9 to 8,1
Storage: room temperature