HEPES, 1,0 M buffer solutions
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 7365-45-9
MDL No.: MFCD00006158
Learn more
About VWR
L'esperienza digitale di Avantor sta cambiando, per servirti al meglio! Dal 4 Aprile 2025, gli account dei nostri clienti migreranno su una nuova piattaforma digitale, per rendere gli acquisti online ancora più semplici.
CAS No.: 7365-45-9
MDL No.: MFCD00006158