Sodium-D(+)-glucuronate monohydrate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 207300-70-7
Molecular Formula: C6H9NaO7.H2O
Formula Weight: 234.14 (216.14anhy)
Melting Point: 134-138°
Beilstein Reference: 4218577
Formula:
C₆H₁₀O₇·1H₂O Punto di fusione: 134…138 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12966022 CAS Number: 207300-70-7 EINECS: 239-065-7 |