4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 2456-81-7
Molecular Formula: C9H12N2
Formula Weight: 148.21
Flash Point: 142°(287°F)
Melting Point: 54-58°
Boiling Point: 171-173°/21mm
Beilstein Reference: 472443
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00006415
Formula:
C₉H₁₂N₂ Punto di ebollizione: 171…173 °C (21 mmHg) Punto di fusione: 54…58 °C Flash Pt: 142 °C (287 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006415 CAS Number: 2456-81-7 EINECS: 219-534-2 UN: 2923 ADR: 8,II |