Stampa…
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Pyrrolidin-2-ylpyridine
H50176.03 H50176.MD
H50176.03EA 263 EUR
H50176.03 H50176.MD
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 96%
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Purity: 96% CAS No.: 77790-61-5 Molecular Formula: C9H12N2 Formula Weight: 148.21 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD01691538
Formula: C₉H₁₂N₂
Peso molecolare: 148.21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01691538
CAS Number: 77790-61-5
UN: 2810
ADR: 6.1 III