Stampa…
Carbamazepine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5H-Dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide
344360050 344360250 344360010
ACRO344360050EA 91.4 EUR
ACRO344360050 ACRO344360250 ACRO344360010
Carbamazepine 98%
Carbamazepine
Formula: C₁₅H₁₂N₂O
Peso molecolare: 236,27 g/mol
Punto di fusione: 189…192 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005073
CAS Number: 298-46-4
EINECS: 206-062-7
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 189 to 193 °C
HPLC ≥97.5 %