Borane trimethylamine complex 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 75-22-9
Molecular Formula: (CH3)3N.BH3
Formula Weight: 72.95
Flash Point: 64°(147°F)
Melting Point: 93-95°
Boiling Point: 172°
Beilstein Reference: 3905060
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00012420
Formula:
C₃H₁₂BN Punto di ebollizione: 172 °C Punto di fusione: 93…95 °C Densità: 0,81 Flash Pt: 64 °C (147 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012420 CAS Number: 75-22-9 EINECS: 200-850-4 UN: 1325 ADR: 4.1,II |