Stampa…
Methyl vinyl sulphone 95% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
306730100 306730010 306730500
ACRO306730100EA 156 EUR
ACRO306730100 ACRO306730010 ACRO306730500
Methyl vinyl sulphone 95% stabilizzato
Methyl vinyl sulphone
Formula: C₃H₆O₂S
Punto di ebollizione: 115…117 °C (19 mmHg)
Densità: 1,21 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007567
CAS Number: 3680-02-2
EINECS: 222-958-0
UN: 2810
ADR: 6.1,I
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 200 ppm 4-tert-Butylphenol