3-Aminopropionitrile fumarate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 2079-89-2
Molecular Formula: (NH2CH2CH2CN)2.HO2CCH=CHCO2H
Formula Weight: 256.26
Odour: Odourless
Melting Point: ca 177° dec.
Beilstein Reference: 3573532
MDL No.: MFCD00078321
Formula:
C₁₀H₁₆N₄O₄ Punto di fusione: ∼ 177 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00078321 CAS Number: 2079-89-2 EINECS: 218-208-7 |