Stampa…
3-Aminopropionitrile fumarate 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
104470250 104471000 104470050
ACRO104470250EA 110 EUR
ACRO104470250 ACRO104471000 ACRO104470050
3-Aminopropionitrile fumarate 99+%
3-Aminopropionitrile fumarate
Formula: C₁₀H₁₆N₄O₄
Punto di fusione: 170…173 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013142
CAS Number: 2079-89-2
EINECS: 218-208-7
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %
BSC Certification Passes