Stampa…
Diclofenac sodium salt
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
J62609.06 J62609.14 J62609.22
J62609.06EA 49.1 EUR
J62609.06 J62609.14 J62609.22
Diclofenac sodium salt
Diclofenac sodium salt
Formula: C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂
Punto di fusione: 283…285 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082251
CAS Number: 15307-79-6
EINECS: 239-346-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,3081