Ethyl trimethylacetopyruvate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 13395-36-3
Molecular Formula: C10H16O4
Formula Weight: 200.24
Refractive Index: 1.4700
Boiling Point: 68-70°/0.5mm
MDL No.: MFCD00052319
Formula:
C₁₀H₁₆O₄ Punto di ebollizione: 68…70 °C (0,5 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052319 CAS Number: 13395-36-3 EINECS: 236-478-4 |