Stampa…
Iodoacetic anhydride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
307592500 307590010
ACRO307592500EA 61.1 EUR
ACRO307592500 ACRO307590010
Iodoacetic anhydride 97%
Iodoacetic anhydride
Formula: C₄H₄I₂O₃
Punto di fusione: 43…49 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001080
CAS Number: 54907-61-8
UN: 3261
ADR: 8 II
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 49 °C
Titration by coupling ≥96.0 %