Stampa…
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
L16709.03 L16709.06
L16709.03EA 72.9 EUR
L16709.03 L16709.06
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine 95%
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine
Purity: 96% CAS No.: 407-01-2 Molecular Formula: (CF3CH2)2NH Formula Weight: 181.08 Refractive Index: 1.3010 Boiling Point: 70-71° UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00042094
Formula: C₄H₅F₆N
Peso molecolare: 181,08 g/mol
Punto di ebollizione: 70…71 °C
Densità: 1,100
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042094
CAS Number: 407-01-2
EINECS: 206-978-7
ADR: 8,III