N-Methyliminodiacetic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 4408-64-4
Molecular Formula: C5H9NO4
Formula Weight: 147.13
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 1765449
Formula:
C₅H₉NO₄ Punto di fusione: ∼ 220 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004284 CAS Number: 4408-64-4 EINECS: 224-557-6 |