L(+)-Diisopropyl tartrate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 2217-15-4
Molecular Formula: C10H18O6
Formula Weight: 234.25
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.4400
Boiling Point: 150-151°/11mm
Beilstein Reference: 1727863
Optical Rotation: +16° (neat)
MDL No.: MFCD00064450
Formula:
C₁₀H₁₈O₆ Punto di ebollizione: 150…151 °C (11 mmHg) Densità: 1,117 Flash Pt: 110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064450 CAS Number: 2217-15-4 EINECS: 218-709-0 |