Ethyl acetopyruvate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 615-79-2
Molecular Formula: C7H10O4
Formula Weight: 158.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₇H₁₀O₄ Punto di ebollizione: 108…109 °C (12 mmHg) Punto di fusione: 16…18 °C Densità: 1,126 Flash Pt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00009124 CAS Number: 615-79-2 EINECS: 210-447-5 |