Stampa…
Di-tert-butyl iminodicarboxylate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
369660050 369660250 369661000
ACRO369660050EA 66.8 EUR
ACRO369660050 ACRO369660250 ACRO369661000
Di-tert-butyl iminodicarboxylate 97%
Di-tert-butyl iminodicarboxylate
Formula: C₁₀H₁₉NO₄
Punto di fusione: 114…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00043309
CAS Number: 51779-32-9
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %