Stampa…
Iminodiacetonitrile 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
B23660.0E B23660.22 B23660.36
B23660.0EEA 433 EUR
B23660.0E B23660.22 B23660.36
Iminodiacetonitrile 95%
Iminodiacetonitrile
Purity: 95% CAS No.: 628-87-5 Molecular Formula: HN(CH2CN)2 Formula Weight: 95.11 Melting Point: 75-79° Beilstein Reference: 773803
Formula: C₄H₅N₃
Peso molecolare: 95.11 g/mol
Punto di fusione: 75…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001887
CAS Number: 628-87-5
EINECS: 211-058-3