Stampa…
2,2,2-Trifluoroethyl trichloromethanesulphonate ≥94%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
L08635.06 L08635.14
L08635.06EA 111 EUR
L08635.06 L08635.14
2,2,2-Trifluoroethyl trichloromethanesulphonate ≥94%
2,2,2-Trifluoroethyl trichloromethanesulphonate
Purity: 94% CAS No.: 23199-56-6 Molecular Formula: Cl3CSO2OCH2CF3 Formula Weight: 281.47 Refractive Index: 1.4220 Odour: Acrid Boiling Point: 84-86°/20mm Beilstein Reference: 1108366 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00042400
Formula: C₃H₂Cl₃F₃O₃S
Peso molecolare: 281,47 g/mol
Punto di ebollizione: 84…86 °C (20 mmHg)
Punto di fusione: –70 °C
Densità: 1,714
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042400
CAS Number: 23199-56-6
EINECS: 245-484-6
UN: 3265
ADR: 8,II