5-Methylnicotinamide ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
L18970.03
L18970.06
L18970.03EA
74.9
EUR
L18970.03
L18970.06
5-Methylnicotinamide ≥97%
5-Methylnicotinamide
Purity: 97%
CAS No.: 70-57-5
Molecular Formula: C7H8N2O
Formula Weight: 136.15
Melting Point: 166-168°
Beilstein Reference: 4962976
Formula:
C₇H₈N₂O Peso molecolare: 136,15 g/mol Punto di fusione: 166…168 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05664041 CAS Number: 70-57-5 |