Stampa…
2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Ethylhexyl 4-(dimethylamino)benzoate
H54136.AE H54136.AP
H54136.AEEA 58.6 EUR
H54136.AE H54136.AP
2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate 99%
2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate
Purity: 99% CAS No.: 21245-02-3 Molecular Formula: C17H27NO2 Formula Weight: 277.40 Flash Point: 113°(235°F) Refractive Index: 1.5420 Boiling Point: 325° Merck Reference: 14,3232 MDL No.: MFCD00017526
Formula: C₁₇H₂₇NO₂
Peso molecolare: 277.40 g/mol
Punto di ebollizione: 325 °C
Densità: 0.995
Flash Pt: 113 °C (235 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017526
CAS Number: 21245-02-3
EINECS: 244-289-3