Stampa…
3-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Formyl-4-methoxybenzeneboronic acid
L17850.03 L17850.06
L17850.03EA 25.9 EUR
L17850.03 L17850.06
3-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
3-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 121124-97-8 Molecular Formula: C8H9BO4 Formula Weight: 179.97 Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 7423998
Formula: C₈H₉BO₄
Punto di fusione: ∼ 240 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093661
CAS Number: 121124-97-8