Stampa…
Kit di purificazione per prodotti PCR, E.Z.N.A.® ed E-Z 96® Cycle Pure
Fornitore: OMEGA BIO-TEK
D6492-01 D6492-02 D6492-00
D6492-01EA 119 EUR
D6492-01 D6492-02 D6492-00
Kit di purificazione per prodotti PCR, E.Z.N.A.® ed E-Z 96® Cycle Pure
Reagenti per acidi nucleici Kit e reagenti per la purificazione degli acidi nucleici
I kit E.Z.N.A.® Cycle Pure consentono di purificare in modo rapido DNA a singolo o doppio filamento ottenuto con reazioni PCR o altre reazioni enzimatiche. La procedura di purificazione consente di eliminare completamente primer, nucleotidi, enzimi, sali e altre impurità da campioni di DNA. I kit E.Z.N.A.® MicroElute Cycle Pure sono stati ideati appositamente per la purificazione di campioni PCR con un volume di eluizione ridotto di 10 - 15 µl. La procedura prevista dal kit E-Z® 96 Cycle Pure consente di purificare contemporaneamente fino a 96 campioni PCR. Il kit E-Z® 96 Cycle Pure utilizza piastre multipozzetto per una purificazione manuale ad alta resa o completamente automatizzata.
Le colonne di rotazione con profilo V sono dotate di un tappo integrato, mentre le colonne con profilo Q ne sono prive. Le colonne sono identiche per uso e applicazione.