Stampa…
E.Z.N.A.® Water DNA Kit
Fornitore: OMEGA BIO-TEK
D5525-00 D5525-01
D5525-00EA 26.2 EUR
D5525-00 D5525-01
E.Z.N.A.® Water DNA Kit
Reagenti per acidi nucleici Kit e reagenti per la purificazione degli acidi nucleici
Il kit E.Z.N.A.® Water DNA è stato formulato per isolare il DNA cellulare da campioni di acqua contenenti generalmente acido umico e inibitori della PCR. Il kit è stato utilizzato con successo per isolare il DNA da batteri, funghi e alghe resistenti a lisi, presenti in diversi campioni, ad esempio campioni di acqua di rubinetto, lago, fiume e di acque reflue. Il DNA isolato può essere utilizzato per la maggior parte delle applicazioni downstream tra cui PCR, southern blotting, analisi SNP.