Stampa…
Matracci di Erlenmeyer, con tappo a vite in PP, Azlon®
Fornitore: SciLabware
FDE444 FDE446 FDE448 FDE450
214-0342EA 35.1 EUR
214-0342 214-0343 214-0344 214-0345
Matracci di Erlenmeyer, con tappo a vite in PP, Azlon®
Fiasche Beute
PMP trasparente.
  • Buona resistenza chimica
  • Resistenza termica fino a 150 °C (fino a 170 °C per brevi periodi)
  • Matraccio e tappo autoclavabili a 121 °C
Con graduazioni rosse di facile lettura. A collo largo con tappo a vite GL 40 o GL 52, chiusura possibile anche con tappi in PP smerigliati standard.