E-Z 96® Tissue DNA Kit
Fornitore: OMEGA BIO-TEK
Adattando la tecnologia HiBind® alle piastre a 96 pozzetti, il kit E-Z 96® Tissue DNA offre un metodo a resa elevata per la purificazione di DNA genomico da sangue intero, tamponi orali, code di topo, code di ratto, tessuti e cellule animali nel formato a piastra da 96 pozzetti. Il DNA purificato è adatto per la maggior parte delle applicazioni downstream quali PCR, digestione con enzimi di restrizione e ibridazioni.
- Isolamento di DNA da 96 campioni in meno di 1 ora
- Purificazione del DNA riproducibile da diversi campioni
- Nessun impiego di fenolo/cloroformio
- DNA purificato adatto per la maggior parte delle applicazioni downstream