Stampa…
VWR®, Tute, in SMS
Fornitore: VWR Collection
113-8225EA 398 EUR
113-8225 113-8226 113-8227 113-8228 113-8229 113-8230 113-8588
VWR®, Tute, in SMS
Indumenti usa e getta
Queste resistenti tute antistatiche sono realizzate in SMS morbido e traspirante, un tessuto non tessuto con un'esclusiva struttura trilaminata che offre una resistenza tessile e una durezza elevate e una protezione da liquidi e particolati.
  • Con cappuccio elasticizzato
  • Chiusura a zip con risvolto
  • Polsini, vita e caviglie elasticizzati
  • Cuciture travettate (a punti)
  • A basso rilascio di fibre
These overalls can be used in medical, industrial, laboratory, electronic and pharmaceutical applications. Suitable for use in Critical Environments (IEST-RP-CC003.3More Product Information