Stampa…
Specimen containers, with captive hinged cap, Azlon®
Fornitore: SciLabware
BGG306 BGG308 BGG312
216-1348EA 27.8 EUR
216-1348 216-1349 216-1351
Specimen containers, with captive hinged cap, Azlon®
Contenitori per campioni Recipienti, usi generici
LDPE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Lightweight and unbreakable in normal use
  • Can withstand temperatures up to 80 °C
Containers with captive hinged cap suitable for many applications.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904