Stampa…
o-Cresolphthalein 20 g/l in ethanol 70%, VOLUSOL®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
84599.180EA 60.6 EUR
84599.180 84599.260 84599.260DP 84599.180DP
o-Cresolphthalein 20 g/l in ethanol 70%, VOLUSOL®
o-Cresolphthalein
Un'alternativa alla fenolftaleina in soluzione.
Formula: C₂₂H₁₈O₄
Peso molecolare: 346.39 g/mol
Densità: 0.886 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005912
CAS Number: 596-27-0
EINECS: 209-881-8
UN: 1170
ADR: 3 III
Visualizza i codici
Transition range pH 8.2 - 9.8 Passes test