Soluzione di montaggio non acquosa, Neo-Mount®
Fornitore: Merck
Le soluzioni di montaggio non acquose, ad esempio Neo-Mount®, sono destinate al montaggio permanente e alla conservazione a lungo termine dei campioni. I vetrini processati nei laboratori patologici devono essere conservati fino a 10 anni, di conseguenza i risultati della colorazione devono essere stabili e non possono ammettere scolorimenti. La soluzione di montaggio anidra Neo-Mount® per microscopia è estremamente stabile e prodotta con solventi a base di miscele di idrocarburi alifatici. Poiché contiene un componente privo di aromatici in sostituzione dello xilene, la soluzione Neo-Mount® può essere combinata esclusivamente con Neo-Clear®. Non utilizzare lo xilene in fase di montaggio, in quanto causa l'offuscamento e la striatura dei vetrini. In aggiunta, posizionando i vetrini disidratati sulla carta filtrante per circa 1 minuto prima del montaggio, si impedisce l'eventuale eccesso di Neo-Clear®, in quanto sotto il vetrino coprioggetto potrebbero formarsi bolle di aria. Tale azione preventiva è da eseguire anche quando si montano i vetrini con macchine montavetrini; in quest'area, un'efficace eliminazione di NEO-CLEAR® si ottiene incubando i vetrini per un minuto in un rack per vetrini vuoto.
- Formulazione meno pericolosa rispetto alle soluzioni a base di solventi aromatici
- Sviluppata e prodotta secondo i requisiti normativi (standard DIN ISO)
- Adatta per tutti i mezzi colorazione tradizionali
- Utilizzabile manualmente e/o in sistemi automatizzati
- Indice di rifrazione (20 °C) 1,417 - 1,465; viscosità (20 °C) 250 - 350 mPa s; fluorescenza <250 ppb
Preparative capacity (500 ml): 2500 slides.