Soluzione di montaggio, Entellan® new
Fornitore: Merck
Entellan® new è una nuova soluzione di montaggio per montavetrini ed è particolarmente adatta per strumenti commerciali di montaggio automatizzati utilizzati unitamente a montavetrini. Ha un range di viscosità di 250 - 600 mPas, il cod. prod. 1,00869 ha un range inferiore. Questo basso range di viscosità migliora e accelera l'applicazione, in quanto non occorre ripristinare il tasso di erogazione o il volume dopo il primo ciclo con un nuovo flacone di Entellan® new.
- Applicazione semplice
- Range di viscosità basso, 500 - 600 mPas (1,00869)
- Flacone in vetro