Stampa…
VWR®, Ancorette magnetiche, kit in scatola
Fornitore: VWR Collection
442-0513EA 81 EUR
442-0513 442-0514 442-0515 442-0516 442-0517 442-0518 442-0519 442-0520 442-0521 442-0522
VWR®, Ancorette magnetiche, kit in scatola
Dispositivi agitatori Ancorette magnetiche
Set Octahedral 1, 12 ancorette magnetiche ottagonali con rivestimento in PTFE con anello centrale, in pratica scatola trasparente. Il kit comprende due agitatori per ciascuna delle seguenti dimensioni, Lר (mm): 13×8, 15×8, 25×10, 38×10, 51×10 e 64×10.
Set Cross-Shaped, 5 ancorette magnetiche a croce con rivestimento in PTFE, in pratica scatola trasparente. Il kit comprende un agitatore per ciascuna delle seguenti dimensioni, Lר (mm): 10×10, 20×20, 25×25, 30×30 e 38×38.
Set Oval 1, 12 ancorette magnetiche ovali con rivestimento in PTFE, in pratica scatola trasparente. Il kit comprendeMore Product Information