Stampa…
Caschi di sicurezza con indicatore UV, Peltor™ G3000
Fornitore: 3M
G30NUW G30NUB G30NUG G30NUO G30NUR G30NUY G30NUV G30CUY G30CUB G30CUR G30CUW
111-1497EA 51 EUR
111-1497 111-1492 111-1493 111-1494 111-1495 111-1498 111-1496 111-1491 111-1488 111-1489 111-1490
Caschi di sicurezza con indicatore UV, Peltor™ G3000
Elmetti Elmetti di sicurezza
Il casco G3000 è realizzato in ABS stabilizzato contro raggi UV ed è stato progettato in collaborazione con operatori forestali, industriali e edili. È destinato all'uso in ambienti pericolosi e situazioni gravose dove è necessario avere una protezione efficace. Ha una ventilazione eccellente ed un ampio campo visivo
  • Peltor™ Uvicator™ sensor disc tells you when it is time to replace the helmet
  • Softly rounded design, which helps avoid helmet parts snagging on branches, for example
  • Lining can be rotated to allow the helmet to be worn back to front when working in tight spaces
  • Model with ratchet headband allows easier and quicker adjustment
  • Short brim gives a broader field of view
  • Flat surface for printing a logo or company name
Dimensioni: 530-620 mm (con cricchetto); 540 - 620 mm (senza cricchetto)
EN 397, low temperature, –30°C, and molten metal
Certificazioni: EN 397, bassa temperatura, –30 °C e metallo fuso