Stampa…
VWR® Q Path® MacroStar I, in sistema di raccolta
Fornitore: VWR Collection
720-2032EA 369 EUR
720-2032 720-2033 720-2034 720-2035 720-2036 720-2037 720-2038 720-2039 720-2040
VWR® Q Path® MacroStar I, in sistema di raccolta
Cassette per istologia Cassette per biopsia
In resina acetalica. Adatta per la conservazione e l'identificazione di campioni di tessuti in procedure di processazione, inclusione e sezionamento. Resistente a tutti i solventi istologici di impiego comune. Cassette in caricatori pre-riempiti per stampanti per cassette Thermo e RA Lamb. La confezione contiene 37 dispenser con 80 cassette e 1 dispenser con 40 cassette.
  • Apertura larga per la filtrazione di liquidi
  • Angolo di scrittura di 45°
  • Senza coperchio
  • Con 34 fori