Stampa…
VWR® Q Path® MacroStar VIII, Cassetta Mega
Fornitore: VWR Collection
720-2063EA 166 EUR
720-2063 720-2064 720-2065 720-2062
VWR® Q Path® MacroStar VIII, Cassetta Mega
Cassette per istologia Cassette per biopsia
In resina acetalica. Adatta per la conservazione e l'identificazione di campioni di tessuti di grandi dimensioni in procedure di processazione, inclusione e sezionamento. Resistente a tutti i solventi istologici di impiego comune. Cassetta Mega con coperchio saldato. Scatola da 100 cassette.
  • Formato XL: 70×50×15 mm
  • Angolo di scrittura di 45°