Stampa…
VWR® Q Path® MicroStar V, Cassettes, in Racks
Fornitore: VWR Collection
720-2091EA 359 EUR
720-2091 720-2092 720-2093 720-2094 720-2095 720-2096 720-2097 720-2098 720-2090
VWR® Q Path® MicroStar V, Cassettes, in Racks
Cassette per istologia Cassette per biopsia
In resina acetalica. Adatta per la conservazione e l'identificazione di campioni di tessuti in procedure di processazione, inclusione e sezionamento. Resistente a tutti i solventi istologici di impiego comune. Cassette con coperchio monouso saldato, fornite in rack per stampanti per cassette Leica e Sakura. 2000 cassette in rack da 40 pz.
  • Cassetta di facile utilizzo con apertura stretta
  • Area di scrittura sul davanti e su entrambi i lati
  • Cassette con sporgenze, per un'apertura più semplice al termine dell'impregnazione