Stampa…
VWR® Q Path® MicroStar III, Cassettes
Fornitore: VWR Collection
720-2087EA 187 EUR
720-2087 720-2088 720-2089 720-2081 720-2082 720-2083 720-2084 720-2086 720-2085
VWR® Q Path® MicroStar III, Cassettes
Cassette per istologia Cassette per biopsia
In resina acetalica. Adatta per la conservazione e l'identificazione di campioni di tessuti in procedure di processazione, inclusione e sezionamento. Resistente a tutti i solventi istologici di impiego comune. Coperchio monouso, fornite in dispenser da 500 cassette. Confezione con 3 scatole da 500 pz.
  • Apertura piccola per la filtrazione di liquidi
  • Con coperchio montato con cerniere
  • Area di scrittura a 45° per tutte le stampanti correnti