Stampa…
VWR® Q Path® MicroStar II, Cassettes
Fornitore: VWR Collection
720-2073EA 207 EUR
720-2073 720-2074 720-2075 720-2076 720-2077 720-2078 720-2079 720-2080 720-2072
VWR® Q Path® MicroStar II, Cassettes
Cassette per istologia Cassette per biopsia
In resina acetalica. Adatta per la conservazione e l'identificazione di campioni di tessuti in procedure di processazione, inclusione e sezionamento. Resistente a tutti i solventi istologici di impiego comune. Cassette con coperchio monouso a parte, fornite in scatola di distribuzione con 2× 1000 cassette e 1× 2000 coperchi. Cassetta progettata specificamente per stampanti per cassette.
  • Cassetta di facile utilizzo con apertura stretta
  • Con cerniera e coperchio separato
  • Angolo di scrittura di 45°
  • Cassette con sporgenze, per un'apertura più semplice al termine dell'impregnazione