Stampa…
VWR® Q Path® MicroStar II, Cassette, in sistema di raccolta
Fornitore: VWR Collection
720-2042EA 655 EUR
720-2042 720-2043 720-2044 720-2045 720-2046 720-2047 720-2048 720-2049 720-2041
VWR® Q Path® MicroStar II, Cassette, in sistema di raccolta
Cassette per istologia Cassette per biopsia
In resina acetalica. Adatta per la conservazione e l'identificazione di campioni di tessuti in procedure di processazione, inclusione e sezionamento. Resistente a tutti i solventi istologici di impiego comune. Cassette in caricatori pre-riempiti per stampanti per cassette Thermo e RA Lamb. Cinquanta dispenser con 80 cassette e 2× 2000 coperchi.
  • Apertura piccola per la filtrazione di liquidi
  • Con cerniera e coperchio separato
  • Angolo di scrittura di 45°