Stampa…
VWR® Q Path® MacroStar VI, Cassettes
Fornitore: VWR Collection
720-2176EA 155 EUR
720-2176 720-2177 720-2178 720-2179 720-2180 720-2181 720-2182 720-2174 720-2175
VWR® Q Path® MacroStar VI, Cassettes
Cassette per istologia Cassette per biopsia
In resina acetalica. Adatta per la conservazione e l'identificazione di campioni di tessuti in procedure di processazione, inclusione e sezionamento. Resistente a tutti i solventi istologici di impiego comune. Cassette con coperchio saldato, fornite in dispenser da 500 cassette. Confezione con 3 scatole da 500 pz.
  • Con angolo di 30°
  • Area di scrittura sul davanti e su entrambi i lati
  • Cassette con sporgenze, per un'apertura più semplice al termine dell'impregnazione