Stampa…
VWR® Q Path® MacroStar V, Cassettes, in Racks
Fornitore: VWR Collection
720-2163EA 322 EUR
720-2163 720-2164 720-2165 720-2166 720-2167 720-2168 720-2169 720-2170 720-2099
VWR® Q Path® MacroStar V, Cassettes, in Racks
Cassette per istologia Cassette per biopsia
In resina acetalica. Cassette con coperchio monouso saldato, fornite in rack per stampanti per cassette Leica e Sakura. 2000 cassette in rack da 40 pz.
  • Cassetta di facile utilizzo con ampia apertura
  • Area di scrittura a 45° sul davanti e su entrambi i lati
  • Cassette con sporgenze, per un'apertura più semplice al termine dell'impregnazione