Stampa…
VWR® Q Path® MacroStar II, in sistema di raccolta
Fornitore: VWR Collection
720-2052EA 439 EUR
720-2052 720-2054 720-2055 720-2056 720-2057 720-2058 720-2051 720-2053 720-2050
VWR® Q Path® MacroStar II, in sistema di raccolta
Cassette per istologia Cassette per biopsia
In resina acetalica. Adatta per la conservazione e l'identificazione di campioni di tessuti in procedure di processazione, inclusione e sezionamento. Resistente a tutti i solventi istologici di impiego comune. Cassette in caricatori pre-riempiti per stampanti per cassette Thermo e RA Lamb. Cinquanta dispenser con 80 cassette e 2× 2000 coperchi.
  • Apertura larga per la filtrazione di liquidi
  • Con cerniera e coperchio separato
  • Angolo di scrittura di 45°