Stampa…
VWR® Q Path® MacroStar VII, Cassettes
Fornitore: VWR Collection
720-2207EA 343 EUR
720-2207 720-2208 720-2209 720-2210 720-2211 720-2213 720-2214 720-2206 720-2212
VWR® Q Path® MacroStar VII, Cassettes
Cassette per istologia Cassette per biopsia
Per la conservazione e l'identificazione di grandi campioni di tessuto in procedure di processazione, inclusione e sezionamento. Resistenti a tutti i solventi istologici di impiego comune. Fornite in dispenser contenenti 500 cassette. Confezione con 2 dispenser (1000 cassette). Doppia altezza delle cassette standard.
  • Cassetta grande: 32×26×12 mm
  • Con coperchio saldato
  • Angolo di scrittura di 45°