Stampa…
VWR® Q Path® MacroStar III, Cassette
Fornitore: VWR Collection
720-2238EA 166 EUR
720-2238 720-2239 720-2240 720-2233 720-2234 720-2235 720-2236 720-2237 720-2241
VWR® Q Path® MacroStar III, Cassette
Cassette per istologia Cassette per biopsia
In resina acetalica. Adatta per la conservazione e l'identificazione di campioni di tessuti in procedure di processazione, inclusione e sezionamento. Resistente a tutti i solventi istologici di impiego comune. Coperchio monouso, fornite in dispenser da 500 cassette. Confezione con 3 scatole da 500 pz.
  • Apertura larga per la filtrazione di liquidi
  • Con coperchio montato con cerniere
  • Area di scrittura a 45° per tutte le stampanti correnti